Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Fusion Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Nom | HSV HCV Fusion Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | HSV |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | Sterile filtered solution containing 1x PBS and 50mM K2CO3. |
| Pureté ou qualité | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |