Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-1 gD Protein
Code produit. 15970109
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Code produit. 15970109
Marque: enQuireBio™ QP12340100ug
A cDNA sequence encoding the HSV-1 gD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom HSV HSV-1 gD Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HSV
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MANUAL
Tampon 0.1 % SDS, 50% glycerol and 100 mM NaCl.
Pureté ou qualité Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE