Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 2-5A-dependent ribonuclease Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_066956.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 6041 |
| Nom | 2-5A-dependent ribonuclease Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | RNASEL |
| Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |