Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 4-1BBL / CD137L / TNFSF9 Protein
Code produit. p-7155250
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16085471
Marque: enQuireBio™ QP8594ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 4-1BBL / CD137L / TNFSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_003802.1
Identification génétique (Entrez) 8744
Nom 4-1BBL / CD137L / TNFSF9 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) TNFSF9
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence PWAVSGARAS PGSAASPRLR EGPELSPDDP AGLLDLRQGM FAQLVAQNVL LIDGPLSWYS DPGLAGVSLT GGLSYKEDTK ELVVAKAGVY YVFFQLELRR VVAGEGSGSV SLALHLQPLR SAAGAAALAL TVDLPPASSE ARNSAFGFQG RLLHLSAGQR LGVHLHTEAR ARHAWQLTQG ATVLGLFRVT PEIPAGLPSP RSE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.