Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP8389-ec-50ug
Code produit. 16054371
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
NP_001006.1
40S ribosomal protein S11 Protein
Research Use Only
RPS11
Recombinant Protein
E. coli
ADIQTERAYQ KQPTIFQNKK RVLLGETGKE KLPRYYKNIG LGFKTPKEAI EGTYIDKKCP FTGNVSIRGR ILSGVVTKMK MQRTIVIRRD YLHYIRKYNR FEKRHKNMSV HLSPCFRDVQ IGDIVTVGEC RPLSKTVRFN VLKVTKAAGT KKQFQKF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6205
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol