Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L31 Protein
Code produit. p-7155403
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16076391
Marque: enQuireBio™ QP8771ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000984.1
Identification génétique (Entrez) 6160
Nom 60S ribosomal protein L31 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) RPL31
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MAPAKKGGEK KKGRSAINEV VTREYTINIH KRIHGVGFKK RAPRALKEIR KFAMKEMGTP DVRIDTRLNK AVWAKGIRNV PYRIRVRLSR KRNEDEDSPN KLYTLVTYVP VTTFKNLQTV NVDEN
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.