Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human A2M Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
200 μg
Conditionnement:
10mg
1mg
200µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 2 |
| Nom | A2M Protein |
| Quantité | 200 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | A2M |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Human |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Afficher plus |