Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABO Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | ABO Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVREPDHLQ RVSLPRMVYP QPKVLTPCRK DVLVVTPWLA PIVWEGTFNI DILNEQFRLQ NTTIGLTVFA IKKYVAFLKL FLETAEKHFM VGHRVHYYVF TDQPAAVPRV TLGTGRQLSV LEVRAYKRWQ DVSMRRMEMI SDFCERRFLS EVDYLVCVDV DMEFRDHVGV EILTPLFGTL HPGFYGSSRE AFTYERRPQS QAYIPKDEGD FYYLGGFFGG SVQEVQRLTR ACHQAMMVDQ ANGIEAVWHD ESHLNKYLLR HKPTKVLSPE YLWDQQLLGW PAVLRKLRFT AVPKNHQAVR NP |
| Tampon | ABO protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl. |
| Afficher plus |