Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABO Protein
A cDNA sequence encoding the ABO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom ABO Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15995598
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10929-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15975598
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10929-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15985598
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10929-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
ABO Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ABO protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVREPDHLQ RVSLPRMVYP QPKVLTPCRK DVLVVTPWLA PIVWEGTFNI DILNEQFRLQ NTTIGLTVFA IKKYVAFLKL FLETAEKHFM VGHRVHYYVF TDQPAAVPRV TLGTGRQLSV LEVRAYKRWQ DVSMRRMEMI SDFCERRFLS EVDYLVCVDV DMEFRDHVGV EILTPLFGTL HPGFYGSSRE AFTYERRPQS QAYIPKDEGD FYYLGGFFGG SVQEVQRLTR ACHQAMMVDQ ANGIEAVWHD ESHLNKYLLR HKPTKVLSPE YLWDQQLLGW PAVLRKLRFT AVPKNHQAVR NP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.