Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
Code produit. p-7152178
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15986399
Marque: enQuireBio™ QP5607ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACLY / acly / ATP citrate lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001087.2
Identification génétique (Entrez) 47
Nom ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ACLY
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence KAISEQTGKE LLYKFICTTS AIQNRFKYAR VTPDTDWARL LQDHPWLLSQ NLVVKPDQLI KRRGKLGLVG VNLTLDGVKS WLKPRLGQEA TVGKATGFLK NFLIEPFVPH SQAEEFYVCI YATREGDYVL FHHEGGVDVG DVDAKAQKLL VGVDEKLNPE DIKKHLLVHA PEDKKEILAS FISGLFNFYE DLYFTYLEIN PLVVTKDGVY VLDLAAKVDA TADYICKVKW GDIEFPPPFG REAYPEEAYI ADLDAKSGAS LK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.