Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Active regulator of SIRT1 Protein
Code produit. 16094041
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16094041
Marque: enQuireBio™ QP8330ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Active regulator of SIRT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Nom Active regulator of SIRT1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) AROS
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MSAALLRRGL ELLAASEAPR DPPGQAKPRG APVKRPRKTK AIQAQKLRNS AKGKVPKSAL DEYRKRECRD HLRVNLKFLT RTRSTVAESV SQQILRQNRG RKACDRPVAK TKKKKAEGTV FTEEDFQKFQ QEYFGS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.