missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Activin B Protein
Click to view available options
Quantité:
25 μg
5 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA avec du tréhalose.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
25µg
5µg
Description
The Recombinant Human Activin B Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Activin B Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA avec du tréhalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 3625 |
| Poids moléculaire | 12.8 kDa (monomer) |
| Nom | Activin B |
| Quantité | 5 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Activin B protein Gly293-Ala407 |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forme structurelle | Disulfide-linked homodimer |
| Alias de gène | activin AB beta polypeptide, Activin beta-B chain, INHBB, inhibin beta B chain, inhibin, beta B, inhibin, beta B (activin AB beta polypeptide), Inhibin, beta-2 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu