Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Activin B Protein
Code produit. 18178050
Click to view available options
Quantité:
25 μg
5 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA avec du tréhalose.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
25µg
5µg
Code produit. 18178050
Marque: R&D Systems™ 659AB005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Activin B Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Activin B Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 3625
Poids moléculaire 12.8 kDa (monomer)
Nom Activin B
Quantité 5 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Activin B protein Gly293-Ala407
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Alias de gène activin AB beta polypeptide, Activin beta-B chain, INHBB, inhibin beta B chain, inhibin, beta B, inhibin, beta B (activin AB beta polypeptide), Inhibin, beta-2
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.