Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACVRL1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | ACVRL1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | DPVKPSRGPL VTCTCESPHC KGPTCRGAWC TVVLVREEGR HPQEHRGCGN LHRELCRGRP TEFVNHYCCD SHLCNHNVSL VLEATQPPSEQPGTDGQHHH HHH |
| Tampon | ACVRL1 protein solution (0.25 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |