Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-crystallin B chain Protein
Code produit. 15978339
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15978339
Marque: enQuireBio™ QP5870ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-crystallin B chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001276736.1
Identification génétique (Entrez) 1410
Nom Alpha-crystallin B chain Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CRYAB
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MDIAIHHPWI RRPFFPFHSP SRLFDQFFGE HLLESDLFPT STSLSPFYLR PPSFLRAPSW FDTGLSEMRL EKDRFSVNLD VKHFSPEELK VKVLGDVIEV HGKHEERQDE HGFISREFHR KYRIPADVDP LTITSSLSSD GVLTVNGPRK QVSGPERTIP ITREEKPAVT AAPKK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.