Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiopoietin-2 / ANG2 Protein
Code produit. 16025041
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16025041
Marque: enQuireBio™ QP8512ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiopoietin-2 / ANG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001112359.1
Identification génétique (Entrez) 285
Nom Angiopoietin-2 / ANG2 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ANGPT2
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence YNNFRKSMDS IGKKQYQVQH GSCSYTFLLP EMDNCRSSSS PYVSNAVQRD APLEYDDSVQ RLQVLENIME NNTQWLMKLE NYIQDNMKKE MVEIQQNAVQ NQTAVMIEIG TNLLNQTAEQ TRKLTDVEAQ VLNQTTRLEL QLLEHSLSTN KLEKQILDQT SEINKLQDKN SFLEKKVLAM EDKHIIQLQS IKEEKDQLQV LVSKQNSIIE ELEKKIVTAT VNNSVLQKQQ HDLMETVNNL LTMMSTSNSA KDPTVAKEEQ ISFRDCAEVF KSGHTTNGIY TLTFPNSTEE IKAYCDMEAG GGGWTIIQRR EDGSVDFQRT WKEYKVGFGN PSGEYWLGNE FVSQLTNQQR YVLKIHLKDW EGNEAYSLYE HFYLSSEELN YRIHLKGLTG TAGKISSISQ PGNDFSTKDG DNDKCICKCS QMLTGGWWFD ACGPSNLNGM YYPQRQNTNK FNGIKWYYWK GSGYSLK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.