Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Antigen-presenting glycoprotein CD1d Protein
Code produit. 15967729
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15967729
Marque: enQuireBio™ QP5784ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Antigen-presenting glycoprotein CD1d, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001306074.1
Identification génétique (Entrez) 912
Nom Antigen-presenting glycoprotein CD1d Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CD1D
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence EVPQRLFPLR CLQISSFANS SWTRTDGLAW LGELQTHSWS NDSDTVRSLK PWSQGTFSDQ QWETLQHIFR VYRSSFTRDV KEFAKMLRLS YPLELQVSAG CEVHPGNASN NFFHVAFQGK DILSFQGTSW EPTQEAPLWV NLAIQVLNQD KWTRETVQWL LNGTCPQFVS GLLESGKSEL KKQVKPKAWL SRGPSPGPGR LLLVCHVSGF YPKPVWVKWM RGEQEQQGTQ PGDILPNADE TWYLRATLDV VAGEAAGLSC RVKHSSLEGQ DIVLYWGGSY TS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.