missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APMAP Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | APMAP Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSESPIDPQ PLSFKEPPLL LGVLHPNTKL RQAERLFENQ LVGPESIAHI GDVMFTGTAD GRVVKLENGE IETIARFGSG PCKTRDDEPV CGRPLGIRAG PNGTLFVADA YKGLFEVNPW KREVKLLLSS ETPIEGKNMS FVNDLTVTQD GRKIYFTDSS SKWQRRDYLL LVMEGTDDGR LLEYDTVTRE VKVLLDQLRF PNGVQLSPAE DFVLVAETTM ARIRRVYVSG LMKGGADLFV ENMPGFPDNI RPSSSGGYWV GMSTIRPNPG FSMLDFLSER PWIKRMIFKL FSQETVMKFV PRYSLVLELS DSGAFRRSLH DPDGLVATYI SEVHEHDGHLYLGSFRSPFL CRLSLQAV |
| Tampon | APMAP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu