Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOD Protein
A cDNA sequence encoding the APOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 347 |
---|---|
Nom | APOD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | APOD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945988
|
enQuireBio™
QP11050-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925988
|
enQuireBio™
QP11050-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935988
|
enQuireBio™
QP11050-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
347 | |
Research Use Only | |
APOD | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
APOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
QAFHLGKCPN PPVQENFDVN KYLGRWYEIE KIPTTFENGR CIQANYSLME NGKIKVLNQE LRADGTVNQI EGEATPVNLT EPAKLEVKFS WFMPSAPYWI LATDYENYAL VYSCTCIIQL FHVDFAWILA RNPNLPPETV DSLKNILTSN NIDVKKMTVT DQVNCPKLSH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |