Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein
Code produit. p-7155017
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16024091
Marque: enQuireBio™ QP8337ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARF5 / ADP-ribosylation factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001653.1
Identification génétique (Entrez) 381
Nom ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ARF5
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence GLTVSALFSR IFGKKQMRIL MVGLDAAGKT TILYKLKLGE IVTTIPTIGF NVETVEYKNI CFTVWDVGGQ DKIRPLWRHY FQNTQGLIFV VDSNDRERVQ ESADELQKML QEDELRDAVL LVFANKQDMP NAMPVSELTD KLGLQHLRSR TWYVQATCAT QGTGLYDGLD WLSHELSKR
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.