Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin / ARTN Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001129687.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9048 |
Nom | Artemin / ARTN Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975919
|
enQuireBio™
QP5330-5ug |
5 μg |
107.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15955919
|
enQuireBio™
QP5330-20ug |
20 μg |
252.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15935919
|
enQuireBio™
QP5330-100ug |
100 μg |
630.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15965919
|
enQuireBio™
QP5330-500ug |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15945919
|
enQuireBio™
QP5330-1mg |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_001129687.1 | |
Artemin / ARTN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
9048 | |
Research Use Only | |
Artn | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5 |