Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Arylsulfatase B/ARSB Protein
Code produit. 18334997
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18334997
Marke: R&D Systems™ 4415SU010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its ability to hydrolyze the substrate 4-Nitrocatechol Sulfate (PNCS). The specific activity is >3,000 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion P15848
À utiliser avec (application) Enzyme Activity
Formule Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl.
Identification génétique (Entrez) 411
Poids moléculaire M.W. (Observed): 80 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 57 kDa
Nom Arylsulfatase B/ARSB
Quantité 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Arylsulfatase B/ARSB protein Ser37-Met533, with a C-terminal 10-His tag
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentration en endotoxines <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Symbole de gène(s) ARSB
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Protéine Arylsulfatase B/ARSB
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt