Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP-dependent RNA helicase A Protein
Code produit. 16029110
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16029110
Marque: enQuireBio™ QP7512ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-dependent RNA helicase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001348.2
Identification génétique (Entrez) 1660
Nom ATP-dependent RNA helicase A Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) DHX9
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence NQVGVVPWSP PQSNWNPWTS SNIDEGPLAF ATPEQISMDL KNELMYQLEQ DHDLQAILQE RELLPVKKFE SEILEAISQN SVVIIRGATG CGKTTQVPQF ILDDFIQNDR AAECNIVVTQ PRRISAVSVA ERVAFERGEE PGKSCGYSVR FESILPRPHA SIMFCTVGVL LRKLEAGIRG ISHVIVDEIH ERDINTDFLL VVLRDVVQAY PEVRIVLMSA TIDTSMFCEY FFNCPIIEVY GRTYPVQEYF LEDCIQMTHF VPPPKDKKKK DKDDDGGEDD DANCNLICGD EYGPETRLSM SQLNEKETPF ELIEALLKYI ETLNVPGAVL VFLPGWNLIY TMQKHLEMNP HFGSHRYQIL PLHSQIPREE QRKVFDPVPV GVTKVILSTN IAETSITIND VVYVIDSCKQ KVKLFTAHNN MTNYATVWAS KTNLEQRKGR AGRVRPGFCF HLCSRARFER LETHMTPEMF RTPLHEIALS IKLLRLGGIG QFLAKAIEPP PLDAVIEAEH TLRELD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.