Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AURKA Protein
Code produit. 15996178
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Code produit. 15996178
Marque: enQuireBio™ QP111122ug
A cDNA sequence encoding the AURKA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 6790
Nom AURKA Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) AURKA
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDRSKENCIS GPVKATAPVG GPKRVLVTQQ FPCQNPLPVN SGQAQRVLCP SNSSQRIPLQ AQKLVSSHKP VQNQKQKQLQ ATSVPHPVSR PLNNTQKSKQ PLPSAPENNP EEELASKQKN EESKKRQWAL EDFEIGRPLG KGKFGNVYLA REKQSKFILALKVLFKAQLE KAGVEHQLRR EVEIQSHLRH PNILRLYGYF HDATRVYLIL EYAPLGTVYR ELQKLSKFDE QRTATYITEL ANALSYCHSK RVIHRDIKPE NLLLGSAGEL KIADFGWSVH APSSRRTTLC GTLDYLPPEM IEGRMHDEKV DLWSLGVLCY EFLVGKPPFE ANTYQETYKRISRVEFTFPD FVTEGARDLI SRLLKHNPSQ RPMLREVLEH PWITANSSKP SNCQNKESAS KQS
Tampon The AURKA solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.5mM DTT, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM EGTA, 0.1mM PMSF and 20% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.