missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AZGP1 Protein
A cDNA sequence encoding the AZGP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1160.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 563 |
---|---|
Nom | AZGP1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | AZGP1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914148
|
enQuireBio™
QP10527-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15904148
|
enQuireBio™
QP10527-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15994138
|
enQuireBio™
QP10527-100ug |
100 μg |
1160.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
563 | |
Research Use Only | |
AZGP1 | |
Human | |
Untagged | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.1M Tris-HCl pH 8.0 and 150mM NaCl. |
AZGP1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
ASWSHPQFEK GSQENQDGRY SLTYIYTGLS KHVEDVPAFQ ALGSLNDLQF FRYNSKDRKS QPMGLWRQVEGMEDWKQDSQ LQKAREDIFM ETLKDIVEYY NDSNGSHVLQ GRFGCEIENN RSSGAFWKYY YDGKDYIEFNKEIPAWVPFD PAAQITKQKW EAEPVYVQRA KAYLEEECPA TLRKYLKYSK NILDRQDPPS VVVTSHQAPG EKKKLKCLAYDFYPGKIDVH WTRAGEVQEP ELRGDVLHNG NGTYQSWVVV AVPPQDTAPY SCHVQHSSLA QPLVVPWEAS | |
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |