Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BABAM1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | BABAM1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEVAEPS SPTEEEEEEE EHSAEPRPRT RSNPEGAEDR AVGAQASVGS RSEGEGEAAS ADDGSLNTSG AGPKSWQVPP PAPEVQIRTP RVNCPEKVII CLDLSEEMSL PKLESFNGSK TNALNVSQKM IEMFVRTKHK IDKSHEFALV VVNDDTAWLS GLTSDPRELC SCLYDLETAS CSTFNLEGLF SLIQQKTELP VTENVQTIPP PYVVRTILVY SRPPCQPQFS LTEPMKKMFQ CPYFFFDVVY IHNGTEEKEE EMSWKDMFAF MGSLDTKGTS YKYEVALAGP ALELHNCMAK LLAHPLQRPC QSHASYSLLE EEDEAIEVEA TV |
| Tampon | BABAM1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Afficher plus |