Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BABAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the BABAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | BABAM1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986218
|
enQuireBio™
QP11122-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976218
|
enQuireBio™
QP11122-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966218
|
enQuireBio™
QP11122-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BABAM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BABAM1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEVAEPS SPTEEEEEEE EHSAEPRPRT RSNPEGAEDR AVGAQASVGS RSEGEGEAAS ADDGSLNTSG AGPKSWQVPP PAPEVQIRTP RVNCPEKVII CLDLSEEMSL PKLESFNGSK TNALNVSQKM IEMFVRTKHK IDKSHEFALV VVNDDTAWLS GLTSDPRELC SCLYDLETAS CSTFNLEGLF SLIQQKTELP VTENVQTIPP PYVVRTILVY SRPPCQPQFS LTEPMKKMFQ CPYFFFDVVY IHNGTEEKEE EMSWKDMFAF MGSLDTKGTS YKYEVALAGP ALELHNCMAK LLAHPLQRPC QSHASYSLLE EEDEAIEVEA TV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |