Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, de l’EDTA et du DTT avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, de l’EDTA et du DTT.
Conditionnement:
10µg
Description
The Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein is derived from NS0. The Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, de l’EDTA et du DTT avec de la BSA comme protéine porteuse. |
| Identification génétique (Entrez) | 10673 |
| Poids moléculaire | 19.6 kDa |
| Nom | BAFF/BLyS/TNFSF13B |
| Quantité | 10 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BAFF/BLyS/TNFSF13B protein, (N-terminus) MHHHHHHHHHH GGGSGGGSGGGS IEGR Human BAFF (Ala134-Leu285) Accession &Num; Q9Y275 (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Pureté ou qualité | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |