Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCDIN3D Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | BCDIN3D Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVPTEL DGGSVKETAA EEESRVLAPG AAPFGNFPHY SRFHPPEQRL RLLPPELLRQ LFPESPENGP ILGLDVGCNS GDLSVALYKH FLSLPDGETC SDASREFRLL CCDIDPVLVK RAEKECPFPD ALTFITLDFM NQRTRKVLLS SFLSQFGRSV FDIGFCMSIT MWIHLNHGDH GLWEFLAHLS SLCHYLLVEP QPWKCYRAAA RRLRKLGLHD FDHFHSLAIR GDMPNQIVQI LTQDHGMELI CCFGNTSWDR SLLLFRAKQT IETHPIPESL IEKGKEKNRL SFQKQ |
| Tampon | BCDIN3D protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol, 1mM DTT and 2mM EDTA. |
| Afficher plus |