Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BHMT Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | BHMT Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMPP VGGKKAKKGI LERLNAGEIV IGDGGFVFAL EKRGYVKAGP WTPEAAVEHP EAVRQLHREF LRAGSNVMQT FTFYASEDKL ENRGNYVLEK ISGQEVNEAA CDIARQVADE GDALVAGGVS QTPSYLSCKS ETEVKKVFLQ QLEVFMKKNV DFLIAEYFEH VEEAVWAVET LIASGKPVAA TMCIGPEGDL HGVPPGECAV RLVKAGASII GVNCHFDPTI SLKTVKLMKE GLEAARLKAH LMSQPLAYHT PDCNKQGFIDLPEFPFGLEP RVATRWDIQK YAREAYNLGV RYIGGCCGFE PYHIRAIAEE LAPERGFLPPASEKHGSWGS GLDMHTKPWV RARARKEYWE NLRIASGRPY NPSMSKPDGW GVTKGTAELM QQKEATTEQQ LKELFEKQKF KSQ |
| Tampon | The BHMT solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 20% glycerol. |
| Afficher plus |