missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BIN1 Protein

Code produit. p-7148981
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15996338

Marque: enQuireBio™ QP111625ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the BIN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom BIN1 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEMGSKGVT AGKIASNVQK KLTRAQEKVL QKLGKADETK DEQFEQCVQN FNKQLTEGTR LQKDLRTYLA SVKAMHEASK KLNECLQEVY EPDWPGRDEA NKIAENNDLL WMDYHQKLVD QALLTMDTYL GQFPDIKSRI AKRGRKLVDY DSARHHYESL QTAKKKDEAK IAKAEEELIK AQKVFEEMNV DLQEELPSLW NSRVGFYVNT FQSIAGLEEN FHKEMSKLNQ NLNDVLVGLE KQHGSNTFTV KAQPSDNAPA KGNKSPSPPD GSPAATPEIR VNHEPEPAGG ATPGATLPKS PSQPAEASEV AGGTQPAAGA QEPGETAASE AASSSLPAVV VETFPATVNG TVEGGSGAGR LDLPPGFMFK VQAQHDYTAT DTDELQLRAG DVVLVIPFQN PEEQDEGWLM GVKESDWNQH KELEKCRGVF PENFTERVP
Tampon BIN1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris buffer pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado