Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_001139117.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 10673 |
| Nom | BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | TNFSF13B |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Afficher plus |