Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Code produit. 15995919
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15995919
Marque: enQuireBio™ QP5331500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001139117.1
Identification génétique (Entrez) 10673
Nom BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) TNFSF13B
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MHHHHHHLVP RAVQGPEETV TQDCLQLIAD SETPTIQKGS YTFVPWLLSF KRGSALEEKE NKILVKETGY FFIYGQVLYT DKTYAMGHLI QRKKVHVFGD ELSLVTLFRC IQNMPETLPN NSCYSAGIAK LEEGDELQLA IPRENAQISL DGDVTFFGAL KLL
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.