missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein

Code produit. p-7152061
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15995919

Marque: enQuireBio™ QP5331500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001139117.1
Identification génétique (Entrez) 10673
Nom BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) TNFSF13B
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MHHHHHHLVP RAVQGPEETV TQDCLQLIAD SETPTIQKGS YTFVPWLLSF KRGSALEEKE NKILVKETGY FFIYGQVLYT DKTYAMGHLI QRKKVHVFGD ELSLVTLFRC IQNMPETLPN NSCYSAGIAK LEEGDELQLA IPRENAQISL DGDVTFFGAL KLL
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis