Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 Protein
Code produit. 18176280
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
500 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 um dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
1mg
500µg
50µg
Code produit. Quantité Formule unitSize
18176280 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18157150 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 50µg
18196670 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 10µg
18340588 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 50µg
18156870 1 mg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 um dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 1mg
18793989 500 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 500µg
18731388 500 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 500µg
7 options
Code produit. 18176280
Marque: R&D Systems™ 314BP010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to induce BMP responsive SEAP reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 0.70-7.00 ng/mL. Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 3.00-30.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 652
Poids moléculaire M.W. (Observed): 19-24 kDa, reducing conditions 35-41 kDa, non-reducing conditions
Nom BMP-4
Quantité 10 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BMP-4 protein Ser293-Arg408
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Alias de gène BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE with silver staining.