Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP10 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 μg
10 μg
5 μg
Conditionnement:
10µg
1µg
5µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 27302 |
| Nom | BMP10 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | BMP10 |
| Activité biologique | The specific activity was determined by its ability to induce alkaline phosphatase production in the ATDC-5 cell line and is typically 4.0-6.0 ng/ml ED50. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Human (HEK293) |
| Afficher plus |