Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BST2 Protein
Code produit. 15906488
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Code produit. 15906488
Marque: enQuireBio™ QP112082ug
A cDNA sequence encoding the BST2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 684
Nom BST2 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) BST2
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEACRDGLR AVMECRNVTH LLQQELTEAQ KGFQDVEAQA ATCNHTVMAL MASLDAEKAQ GQKKVEELEG EITTLNHKLQ DASAEVERLR RENQVLSVRI ADKKYYPSSQ DSS
Tampon BST2 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% Glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.