Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-JUN Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
1mg
2µg
Especificaciones
Especificaciones
| Identification génétique (Entrez) | 3725 |
| Nom | C-JUN Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | JUN |
| Activité biologique | C-Jun is phosphorylatable in vitro, using either recombinant active JNK1 or JNK2, or with JNK immunoprecipitated from stimulated cells. This phosphorylation can be monitored by Western blot analysis using an antibody directed to c-Jun [pS73], in conjunction with chemiluminescence detection methods. Optimization of the cell stimulation protocol, cell lysis procedure, and reaction conditions may be required for each specific application. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido