Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-Myc-binding Protein
Code produit. 16062171
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16062171
Marque: enQuireBio™ QP8016ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-Myc-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_036465.2
Identification génétique (Entrez) 26292
Nom C-Myc-binding Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MYCBP
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence AHYKAADSKR EQFRRYLEKS GVLDTLTKVL VALYEEPEKP NSALDFLKHH LGAATPENPE IELLRLELAE MKEKYEAIVE ENKKLKAKLA QYEPPQEEKR AE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.