Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1GALT1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | C1GALT1 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLGEKVD TQPNVLHNDP HARHSDDNGQ NHLEGQMNFN ADSSQHKDEN TDIAENLYQK VRILCWVMTG PQNLEKKAKH VKATWAQRCN KVLFMSSEEN KDFPAVGLKT KEGRDQLYWK TIKAFQYVHE HYLEDADWFL KADDDTYVIL DNLRWLLSKY DPEEPIYFGR RFKPYVKQGY MSGGAGYVLS KEALKRFVDA FKTDKCTHSS SIEDLALGRC MEIMNVEAGD SRDTIGKETF HPFVPEHHLI KGYLPRTFWY WNYNYYPPVE GPGCCSDLAV SFHYVDSTTM YELEYLVYHL RPYGYLYRYQ PTLPERILKE ISQANKNEDT KVKLGNP |
| Tampon | C1GALT1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |