Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain small subunit 1 Protein
Code produit. 15977539
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15977539
Marque: enQuireBio™ QP5758ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpain small subunit 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001003962.1
Identification génétique (Entrez) 826
Nom Calpain small subunit 1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CAPNS1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MFLVNSFLKG GGGGGGGGGG LGGGLGNVLG GLISGAGGGG GGGGGGGGGG GGGGGGTAMR ILGGVISAIS EAAAQYNPEP PPPRTHYSNI EANESEEVRQ FRRLFAQLAG DDMEVSATEL MNILNKVVTR HPDLKTDGFG IDTCRSMVAV MDSDTTGKLG FEEFKYLWNN IKRWQAIYKQ FDTDRSGTIC SSELPGAFEA AGFHLNEHLY NMIIRRYSDE SGNMDFDNFI SCLVRLDAMF RAFKSLDKDG TGQIQVNIQE WLQLTMYS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.