Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cancer / testis antigen 2 Protein
Code produit. 15958429
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15958429
Marque: enQuireBio™ QP5883ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cancer/testis antigen 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_066274.2
Identification génétique (Entrez) 30848
Nom Cancer / testis antigen 2 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CTAG2
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MQAEGQGTGG STGDADGPGG PGIPDGPGGN AGGPGEAGAT GGRGPRGAGA ARASGPRGGA PRGPHGGAAS AQDGRCPCGA RRPDSRLLQL HITMPFSSPM EAELVRRILS RDAAPLPRPG AVLKDFTVSG NLLFMSVRDQ DREGAGRMRV VGWGLGSASP EGQKARDLRT PKHKVSEQRP GTPGPPPPEG AQGDGCRGVA FNVMFSAPHI
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.