Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase VIII / CA8 Protein
Code produit. 15977449
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15977449
Marque: enQuireBio™ QP5744ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase VIII / CA8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001308766.1
Identification génétique (Entrez) 767
Nom Carbonic Anhydrase VIII / CA8 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CA8
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MADLSFIEDT VAFPEKEEDE EEEEEGVEWG YEEGVEWGLV FPDANGEYQS PINLNSREAR YDPSLLDVRL SPNYVVCRDC EVTNDGHTIQ VILKSKSVLS GGPLPQGHEF ELYEVRFHWG RENQRGSEHT VNFKAFPMEL HLIHWNSTLF GSIDEAVGKP HGIAIIALFV QIGKEHVGLK AVTEILQDIQ YKGKSKTIPC FNPNTLLPDP LLRDYWVYEG SLTIPPCSEG VTWILFRYPL TISQLQIEEF RRLRTHVKGA ELVEGCDGIL GDNFRPTQPL SDRVIRAAFQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.