Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cardiac phospholamban Protein
Code produit. 16018121
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16018121
Marque: enQuireBio™ QP9335ye100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cardiac phospholamban, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numéro d’adhésion NP_002658.1
Identification génétique (Entrez) 5350
Nom Cardiac phospholamban Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) P26678
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine GST
Séquence MEKVQYLTRS AIRRASTIEM PQQARQKLQN LFINFCLILI CLLLICIIVM LL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.