Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-14 / CASP14 Protein
Code produit. p-7152373
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15967559
Marque: enQuireBio™ QP5761ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-14 / CASP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_036246.1
Identification génétique (Entrez) 23581
Nom Caspase-14 / CASP14 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CASP14
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence KDSPQTIPTY TDALHVYSTV EGYIAYRHDQ KGSCFIQTLV DVFTKRKGHI LELLTEVTRR MAEAELVQEG KARKTNPEIQ STLRKRLY
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.