Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cathepsin B / CTSB Protein
Code produit. p-7155220
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16015301
Marque: enQuireBio™ QP8562ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cathepsin B / CTSB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001899.1
Identification génétique (Entrez) 1508
Nom Cathepsin B / CTSB Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CTSB
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence ASFDAREQWP QCPTIKEIRD QGSCGSCWAF GAVEAISDRI CIHTNAHVSV EVSAEDLLTC CGSMCGDGCN GGYPAEAWNF WTRKGLVSGG LYESHVGCRP YSIPPCEHHV NGSRPPCTGE GDTPKCSKIC EPGYSPTYKQ DKHYGYNSYS VSNSEKDIMA EIYKNGPVEG AFSVYSDFLL YKSGVYQHVT GEMMGGHAIR ILGWGVENGT PYWLVANSWN TDWGDNGFFK ILRGQDHCGI ESEVVAGIPR TD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.