Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CBX3 Protein
A cDNA sequence encoding the CBX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CBX3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946718
|
enQuireBio™
QP11284-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15936718
|
enQuireBio™
QP11284-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15926718
|
enQuireBio™
QP11284-1mg |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CBX3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CBX3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASNKT TLQKMGKKQN GKSKKVEEAE PEEFVVEKVL DRRVVNGKVE YFLKWKGFTD ADNTWEPEEN LDCPELIEAF LNSQKAGKEK DGTKRKSLSD SESDDSKSKK KRDAADKPRG FARGLDPERI IGATDSSGEL MFLMKWKDSD EADLVLAKEA NMKCPQIVIA FYEERLTWHS CPEDEAQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |