missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL11 / Eotaxin Protein

Code produit. p-7152050
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15995879

Marque: enQuireBio™ QP5303500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Spécification

Numéro d’adhésion NP_002977.1
Identification génétique (Entrez) 6356
Nom CCL11 / Eotaxin Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CCL11
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence GPASVPTTCC FNLANRKIPL QRLESYRRIT SGKCPQKAVI FKTKLAKDIC ADPKKKWVQD SMKYLDQKSP TPKP
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis