Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL16 / HCC-4 / NCC4 Protein
Code produit. p-7152388
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15967649
Marque: enQuireBio™ QP5771ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL16 / HCC-4 / NCC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_004581.1
Identification génétique (Entrez) 6360
Nom CCL16 / HCC-4 / NCC4 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CCL16
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence QPKVPEWVNT PSTCCLKYYE KVLPRRLVVG YRKALNCHLP AIIFVTKRNR EVCTNPNDDW VQEYIKDPNL PLLPTRNLST VKIITAKNGQ PQLLNSQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.