Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Code produit. p-7152029
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15985809
Marque: enQuireBio™ QP5271500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001123518.1
Identification génétique (Entrez) 6364
Nom CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CCL20
Activité biologique Human CCL20 / MIP-3 alpha induces Primary human T cell chemotaxis.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence ASNFDCCLGY TDRILHPKFI VGFTRQLANE GCDINAIIFH TKKKLSVCAN PKQTWVKYIV RLLSKKVKNM
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.